Siarczek dibutylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
L07599.AE
L07599.AP
L07599.AEEA
433
PLN
L07599.AE
L07599.AP
Siarczek dibutylu ≥98%
Siarczek dibutylu
Purity: 98%
CAS No.: 544-40-1
Molecular Formula: C8H18S
Formula Weight: 146.30
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Stench
Melting Point: -80°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 1732829
Merck Reference: 14,1590
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00009468
Formuła:
C₈H₁₈S MW: 146.3 g/mol Temp. Wrzenia: 188…189 °C Temp. topnienia: –80 °C Gęstość: 0.839 Temp. Zapłonu: 76 °C (168 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009468 Numer CAS: 544-40-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-870-5 Jednostka: 3334 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,1590 |