Drukuj
Siarczek dibutylu 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
108011000 108015000 108010025
ACRO108011000EA 302 PLN
ACRO108011000 ACRO108015000 ACRO108010025
Siarczek dibutylu 99%, pure
Siarczek dibutylu
Formuła: C₈H₁₈S
MW: 146.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 188…189 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 0.84 g/cm³
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009468
Numer CAS: 544-40-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-870-5
Jednostka: 3334
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,01626
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %
Solubility (3 M in water) Clear colorless
UV (3 M in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm