Drukuj
Tiodiglikol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2,2`-Sulfanodiylodietanol, 2,2`-Tiodietanol, Siarczek di(2-hydroksyetylu)
M-Clarity™ quality level = MQ100
88561-1L 88561-2.5L
SIAL88561-1LEA 410 PLN
SIAL88561-1L SIAL88561-2.5L
Tiodiglikol, Sigma-Aldrich®
Tiodiglikol
Formuła: S(CH₂CH₂OH)₂
MW: 122.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 282
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C (zamknięty kubek)
Numer CAS: 111-48-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-874-3
Klasyfikacja Merck : 12,09466
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28ad1d0271b8a40084a5753c4df7774ab45bb720&vid=6ff591bf6981e5a6f12e9bc3d4f57311542d56bb&prid=web&clid=SAPDAM