dimetylosulfotlenek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
MQ200
D4540-100ML
D4540-1L
D4540-500ML
SIALD4540-100MLEA
306
PLN
SIALD4540-100ML
SIALD4540-1L
SIALD4540-500ML
dimetylosulfotlenek, Sigma-Aldrich®
dimetylosulfotlenek
Formuła:
(CH₃)₂SO MW: 78.14 g/mol Temp. Wrzenia: 189 Temp. topnienia: 18.5 Gęstość: 1.101 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 87 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002089 Numer CAS: 67-68-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3 Klasyfikacja Merck : 13,03285 |