Drukuj
dimetylosulfotlenek, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
MQ100
94563-10ML-F 94563-1ML-F
94563-10ML-FEA 1560 PLN
94563-10ML-F 94563-1ML-F
dimetylosulfotlenek, Supelco®
dimetylosulfotlenek
Formuła: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 189
Temp. topnienia: 18.5
Gęstość: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002089
Numer CAS: 67-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3
Klasyfikacja Merck : 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4c9ae5d2d3449574cd07e8cf3d6b98bf6b21574&vid=5c5fa1b189adecb2e0f85132e3bbd52b9a32031f&prid=web&clid=SAPDAM