Drukuj
Kolby miarowe klasy A, szklane, przezroczyste, ze ściętym brzegiem, z certyfikatem DAkkS, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
DAKKS37049 DAKKS37050
BRNDDAKKS37049EA 449 PLN
BRNDDAKKS37049 BRNDDAKKS37050
Kolby miarowe klasy A, szklane, przezroczyste, ze ściętym brzegiem, z certyfikatem DAkkS, BLAUBRAND®
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, z koralikową obwódką.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Znaki i napisy emaliowane na niebiesko o wysokim kontraście. Oznaczenia DE-M
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042
Informacje do zamówienia: Dostarczane z certyfikatem DAkkS.