Drukuj
dimetylosulfotlenek, odwodniony (max. 0,005% H2O) ≥99.8%
Dostawca: VWR Chemicals
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83673.230EA 364 PLN
83673.230 83673.290
dimetylosulfotlenek, odwodniony (max. 0,005% H2O) ≥99.8%
dimetylosulfotlenek
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formuła: (CH₃)₂SO
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002089
Numer CAS: 67-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Klasyfikacja Merck : 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water Max. 50 ppm