Drukuj
dimetylosulfotlenek, EMPLURA®, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.16743.1000 1.16743.6025
1.16743.1000EA 243 PLN
1.16743.1000 1.16743.6025
dimetylosulfotlenek, EMPLURA®, Supelco®
dimetylosulfotlenek
Formuła: (CH₃)₂SO
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002089
Numer CAS: 67-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3
Klasyfikacja Merck : 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM