Drukuj
dimetylosulfotlenek, Wasser_0,025, SeccoSolv® DNA_synthesis_peptides
Dostawca: Merck
Synonim: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
MQ200
1.02931.1000 1.02931.2500
1.02931.1000EA 425 PLN
1.02931.1000 1.02931.2500
dimetylosulfotlenek, Wasser_0,025, SeccoSolv® DNA_synthesis_peptides
dimetylosulfotlenek
These reagents are produced using specially selected distillation methods that ensure consistently high dryness and batch-to-batch consistency.
Formuła: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 189
Temp. topnienia: 18.5
Gęstość: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002089
Numer CAS: 67-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3
Klasyfikacja Merck : 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 18.4 °C
Molar Mass 78.1 g/mol
Boiling Point 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.48 (20 °C)
Explosion Limit 1.8 - 63.0 %(V)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 301 °C
Saturation concentration 8.0 g/m3 (20 °C)
Viscosity kinematic 2.14 mm2/s