dimetylosulfotlenek, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
7033.1000EA
0
PLN
7033.1000
7033.5000JC
7033.9200
dimetylosulfotlenek, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
dimetylosulfotlenek
Formuła:
(CH₃)₂SO Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,101 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 87 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002089 Numer CAS: 67-68-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3 Klasyfikacja Merck : 13,03285 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | min. 99.0 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Density (g/ml) at 25°C | min. 1.095 |
Freezing Point | 18.0 - 19.0 °C |
Residue after Evaporation | max. 0.01 % |
Water (H2O) | max. 0.2 % |