dimetylosulfotlenek ≥99.5%, BioChemica® cell culture reagent
Dostawca: PanReac AppliChem
A3672.0050
A3672.0100
A3672.0250
A3672.0050EA
161
PLN
A3672.0050
A3672.0100
A3672.0250
dimetylosulfotlenek ≥99.5%, BioChemica® cell culture reagent
dimetylosulfotlenek
Formuła:
(CH₃)₂SO Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,101 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 87 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002089 Numer CAS: 67-68-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3 Klasyfikacja Merck : 13,03285 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Pyrogen test | passes test |
Assay (GC) | min. 99.5 % |
Free acid | max. 0.001 % |
Non-volatile matter | max. 0.001 % |
Total P | max. 0.00001 % |
Total Si | max. 0.00002 % |
Water (K.F.) | max. 0.1 % |
Ca | max. 0.0001 % |
Cu | max. 0.00005 % |
Fe | max. 0.0001 % |
K | max. 0.00005 % |
MG | max. 0.00005 % |
NA | max. 0.0002 % |
PB | max. 0.00002 % |
Zn | max. 0.00002 % |