Drukuj
dimetylosulfotlenek ≥99.9% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
0231-500MLEA 807 PLN
0231-500ML 0231-4L
dimetylosulfotlenek ≥99.9% ACS
dimetylosulfotlenek
Formuła: (CH₃)₂SO
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002089
Numer CAS: 67-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Klasyfikacja Merck : 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@270 nm <0.4
Abs.@290 nm ≤0.18
Abs.@310 nm ≤0.06
Abs.@330nm ≤0.02
Abs.@350 – 400 nm ≤0.01
Purity ≥99.9%
Residue After Evaporation ≤0.01%
Titrable Free Acid ≤0.001 meq/g
Water (KF) ≤0.1%