Drukuj
dimetylosulfotlenek ≥99.9% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
36480.AP 36480.K2 36480.M1
36480.APEA 467 PLN
36480.AP 36480.K2 36480.M1
dimetylosulfotlenek ≥99.9% ACS
dimetylosulfotlenek
Purity: 99.9% min CAS No.: 67-68-5 Molecular Formula: C2H6OS Formula Weight: 78.13 Flash Point: 87°(189°F) Physical Form: Clear liquid Density: 1.101 Refractive Index: 1.4790 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Mild Melting Point: 18.4° Boiling Point: 189° Beilstein Reference: 506008 Merck Reference: 14,3259 MDL No.: MFCD00002089
Formuła: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 189 °C
Temp. topnienia: 18.4 °C
Gęstość: 1.101
Temp. Zapłonu: 87 °C (189 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002089
Numer CAS: 67-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3
Klasyfikacja Merck : 14,3259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM