dimetylosulfotlenek 99,9 Spectrophotometry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
32434.K2
32434.M1
32434.K2EA
973
PLN
32434.K2
32434.M1
dimetylosulfotlenek 99,9 Spectrophotometry
dimetylosulfotlenek
Purity: 99.9+%
CAS No.: 67-68-5
Molecular Formula: (CH3)2SO
Formula Weight: 78.13
Flash Point: 87°(189°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.101
Refractive Index: 1.4790
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Mild
Melting Point: 18.4°
Boiling Point: 189°
Beilstein Reference: 506008
Merck Reference: 14,3259
MDL No.: MFCD00002089
Formuła:
(CH₃)₂SO MW: 78.14 g/mol Temp. Wrzenia: 189 °C Temp. topnienia: 18.4 °C Gęstość: 1.101 Temp. Zapłonu: 87 °C (189 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002089 Numer CAS: 67-68-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3 Klasyfikacja Merck : 14,3259 |