Drukuj
dimetylosulfotlenek 99.8+% for peptide synthesis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
354840025 354845000
ACRO354840025EA 1650 PLN
ACRO354840025 ACRO354845000
dimetylosulfotlenek 99.8+% for peptide synthesis
dimetylosulfotlenek
Formuła: (CH₃)₂SO
Temp. Wrzenia: 189 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002089
Numer CAS: 67-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3
Klasyfikacja Merck : 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (K.F.)
GC ≥99.80 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free amine ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %