Drukuj
dimetylosulfotlenek, dry_extra over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
348440010 348440025 348441000 348445000
348440010.EA 702 PLN
348440010. 348440025. 348441000. 348445000.
dimetylosulfotlenek, dry_extra over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
dimetylosulfotlenek
Formuła: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 189 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 18.4 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002089
Numer CAS: 67-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3
Klasyfikacja Merck : 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.70 %