dimetylosulfotlenek 99.8+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
295520010
295522500
295520025
295520250
ACRO295520010EA
462
PLN
ACRO295520010
ACRO295522500
ACRO295520025
ACRO295520250
dimetylosulfotlenek 99.8+%, extra pure
dimetylosulfotlenek
Formuła:
(CH₃)₂SO Temp. Wrzenia: 189 °C (760 mmHg) Gęstość: 1,1 g/cm³ Temp. Zapłonu: 87 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002089 Numer CAS: 67-68-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3 Klasyfikacja Merck : 13,03285 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.80 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.003 % |
Acidity | ≤0.04 mg KOH/g |