Drukuj
dimetylosulfotlenek 99.9% Spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
167850010 167850025 167851000 167852500
ACRO167850010EA 749 PLN
ACRO167850010 ACRO167850025 ACRO167851000 ACRO167852500
dimetylosulfotlenek 99.9% Spectroscopy
dimetylosulfotlenek
Formuła: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 189
Temp. topnienia: 18.4 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 87
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002089
Numer CAS: 67-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3
Klasyfikacja Merck : 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.85 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %