Monosulfid tetrametylotiuramu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bis(dimethylthiocarbamyl) sulphide
A17259.14
A17259.22
A17259.14EA
191
PLN
A17259.14
A17259.22
Monosulfid tetrametylotiuramu ≥97%
Monosulfid tetrametylotiuramu
Purity: 97%
CAS No.: 97-74-5
Molecular Formula: C6H12N2S3
Formula Weight: 208.37
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 1775650
Formuła:
C₆H₁₂N₂S₃ Temp. topnienia: 106…110 °C Gęstość: 1,37 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014870 Numer CAS: 97-74-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-605-7 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |