Tiuram ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Disulfid tetrametylotiuramu
B20063.0E
B20063.22
B20063.36
B20063.0EEA
2070
PLN
B20063.0E
B20063.22
B20063.36
Tiuram ≥97%
Tiuram
Purity: 97%
CAS No.: 137-26-8
Molecular Formula: C6H12N2S4
Formula Weight: 240.43
Flash Point: 89°(192°F)
Melting Point: 152-155°
Boiling Point: 129°/20mm
Beilstein Reference: 1725821
Merck Reference: 14,9371
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008325
Formuła:
C₆H₁₂N₂S₄ Temp. Wrzenia: 129 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 152…155 °C Gęstość: 1,300 Temp. Zapłonu: 89 °C (192 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008325 Numer CAS: 137-26-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-286-2 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,9371 |