Drukuj
Tiuram 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Disulfid tetrametylotiuramu
138480010 138480050 138485000
ACRO138480010EA 573 PLN
ACRO138480010 ACRO138480050 ACRO138485000
Tiuram 97%
Tiuram
Formuła: C₆H₁₂N₂S₄
Temp. Wrzenia: 129 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: >145 °C
Gęstość: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008325
Numer CAS: 137-26-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-286-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,09510
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥142 °C
Assay ≥96.0 %
Loss on drying ≤0.5 %
Additional info additive: 0.5 to 2.5% oil
Particle size ≤0.1 % Residue on 150 micron sieve
Ash ≤0.5 %