Disulfiram ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Disulfid tetraetylotiuramu
B20721.0B
B20721.0I
B20721.22
B20721.30
B20721.0BEA
907
PLN
B20721.0B
B20721.0I
B20721.22
B20721.30
Disulfiram ≥97%
Disulfiram
Purity: 97%
CAS No.: 97-77-8
Molecular Formula: C10H20N2S4
Formula Weight: 296.54
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: 117°/17mm
Merck Reference: 14,3364
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00009048
Formuła:
C₁₀H₂₀N₂S₄ Temp. Wrzenia: 117 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 69…72 °C Gęstość: 1,300 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009048 Numer CAS: 97-77-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-607-8 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,3364 |