Drukuj
Disulfiram 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Disulfid tetraetylotiuramu
138120250 138125000 138120025
ACRO138120250EA 113 PLN
ACRO138120250 ACRO138125000 ACRO138120025
Disulfiram 97%
Disulfiram
Formuła: C₁₀H₂₀N₂S₄
Temp. Wrzenia: 117 °C (23hPa)
Temp. topnienia: 70…74 °C
Gęstość: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009048
Numer CAS: 97-77-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-607-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,03399
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 74 °C
Water ≤1.0 % (KF)
HPLC ≥96.0 %
Ash ≤0.3 % (900°C)