Drukuj
Siarczek diallilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Allyl sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ300
W204218-100G-K W204218-1KG-K W204218-4KG-K
SIALW204218-100G-KEA 295 PLN
SIALW204218-100G-K SIALW204218-1KG-K SIALW204218-4KG-K
Siarczek diallilu, Sigma-Aldrich®
Siarczek diallilu
Formuła: C₆H₁₀S
MW: 114.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 139…140 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008658
Numer CAS: 592-88-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-775-1
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,00294