Siarczek diallilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Allyl sulphide
L10971.14
L10971.22
L10971.14EA
292
PLN
L10971.14
L10971.22
Siarczek diallilu ≥98%
Siarczek diallilu
Purity: 98%
CAS No.: 592-88-1
Molecular Formula: C6H10S
Formula Weight: 114.21
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4895
Odour: Unpleasant
Melting Point: -83°
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 1736016
Merck Reference: 14,297
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008658
Formuła:
C₆H₁₀S MW: 114.21 g/mol Temp. Wrzenia: 137…138 °C Temp. topnienia: –83 °C Gęstość: 0.889 Temp. Zapłonu: 23 °C (73 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008658 Numer CAS: 592-88-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-775-1 Jednostka: 1993 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 13,00294 |