Drukuj
Disiarczek diallilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
317691-100G 317691-25G
SIAL317691-100GEA 712 PLN
SIAL317691-100G SIAL317691-25G
Disiarczek diallilu, Sigma-Aldrich®
Disiarczek diallilu
Formuła: C₆H₁₀S₂
Temp. Wrzenia: 198 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,0237 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008656
Numer CAS: 2179-57-9
Numer WE (dawny EINECS): 218-548-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III