Disiarczek diallilu tech. 80% remainder mainly diallyl sulfide and diallyl trisulfide, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 80%
CAS No.: 2179-57-9
Molecular Formula: C6H10S2
Formula Weight: 146.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.5410
Odour: Garlic-like
Boiling Point: 180-190°
Beilstein Reference: 1699241
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008656
Formuła:
C₆H₁₀S₂ Temp. Wrzenia: 180…190 °C Gęstość: 1,008 Temp. Zapłonu: 51 °C (123 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008656 Numer CAS: 2179-57-9 Numer WE (dawny EINECS): 218-548-6 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |