Drukuj
disiarczek selenu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide
MQ100
257710-100G 257710-25G
SIAL257710-100GEA 2500 PLN
SIAL257710-100G SIAL257710-25G
disiarczek selenu, Sigma-Aldrich®
disiarczek selenu
Formuła: S₂Se
MW: 143.09 g/mol
Temp. Wrzenia: –112 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0.03 g/cm³ (–65 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011227
Numer CAS: 7488-56-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-303-8
Jednostka: 2657
ADR: 6.1 II