Kwas sulfamidowy ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
20672.187EA
244
PLN
20672.187
20672.234
20672.297
Kwas sulfamidowy ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Kwas sulfamidowy
Formuła:
H₃NO₃S Temp. Wrzenia: 247 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 205 °C Gęstość: 2,15 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011603 Numer CAS: 5329-14-6 Numer WE (dawny EINECS): 226-218-8 Jednostka: 2967 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 13,09006 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.5 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Ignition residue | Max. 0.02 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |