Drukuj
Kwas sulfamidowy ≥99%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Kwas amidosiarkowy(VI), Kwas amidosulfonowy
20671.297EA 284 PLN
20671.297 20671.468 20671.366
Kwas sulfamidowy ≥99%, TECHNICAL
Kwas sulfamidowy
Formuła: H₃NO₃S
MW: 97.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 247
Temp. topnienia: 205
Gęstość: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011603
Numer CAS: 5329-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 226-218-8
Jednostka: 2967
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %