Drukuj
Kwas sulfamidowy, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Kwas amidosiarkowy(VI), Kwas amidosulfonowy
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00219.2500 1.00219.9025
1.00219.2500EA 464 PLN
1.00219.2500 1.00219.9025
Kwas sulfamidowy, Supelco®
Kwas sulfamidowy
Formuła: H₃NO₃S
MW: 97.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 247
Temp. topnienia: 205
Gęstość: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011603
Numer CAS: 5329-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 226-218-8
Jednostka: 2967
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 213 g/l (20 °C)
Melting Point 205 °C (decomposition)
Molar Mass 97.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (10 g/l, H2O)