Kwas sulfamidowy ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44510.14
44510.22
44510.36
44510.14EA
287
PLN
44510.14
44510.22
44510.36
Kwas sulfamidowy ≥99.99% (metals basis)
Kwas sulfamidowy
Purity: 99.99%
CAS No.: 5329-14-6
Molecular Formula: H2NSO3H
Formula Weight: 97.09
Physical Form: Crystalline
Density: 2.12
pH: 1.2
Melting Point: ca 205° dec.
Merck Reference: 14,8921
UN No.: 2967
MDL No.: MFCD00011603
Formuła:
H₃NO₃S Temp. Wrzenia: 247 °C (1013 hPa) Gęstość: 2,12 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011603 Numer CAS: 5329-14-6 Numer WE (dawny EINECS): 226-218-8 Jednostka: 2967 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,8921 |