Drukuj
Trifluorek dietyloaminosiarki
Dostawca: Molekula
Synonim: DAST
15439535-5G 15439535-25G
MOLE15439535-5GEA 1020 PLN
MOLE15439535-5G MOLE15439535-25G
Trifluorek dietyloaminosiarki
Trifluorek dietyloaminosiarki
Formuła: C₄H₁₀F₃NS
MW: 161.19 g/mol
Gęstość: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000363
Numer CAS: 38078-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 253-771-2
Jednostka: 2920
ADR: 8 I