Trifluorek dietyloaminosiarki 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
DAST
A11992.06
A11992.14
A11992.22
AB115869.0100
A11992.06EA
702
PLN
A11992.06
A11992.14
A11992.22
ABCRAB115869.0100
Trifluorek dietyloaminosiarki 95%
Trifluorek dietyloaminosiarki
Purity: 95%
CAS No.: 38078-09-0
Molecular Formula: C4H10F3NS
Formula Weight: 161.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4115
Boiling Point: 30-32°/3mm
Beilstein Reference: 1849066
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000363
Formuła:
C₄H₁₀F₃NS MW: 161.19 g/mol Temp. Wrzenia: 30…32 °C (3 mmHg) Gęstość: 1.23 Temp. Zapłonu: 23 °C (73 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000363 Numer CAS: 38078-09-0 Numer WE (dawny EINECS): 253-771-2 Jednostka: 2920 ADR: 8 I |