Drukuj
Trifluorek dietyloaminosiarki 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DAST
216110050 216110250 216111000
ACRO216110050EA 562 PLN
ACRO216110050 ACRO216110250 ACRO216111000
Trifluorek dietyloaminosiarki 95%
Trifluorek dietyloaminosiarki
Formuła: C₄H₁₀F₃NS
MW: 161.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 30…32 °C (3 mmHg)
Gęstość: 1.316 g/cm³
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00000363
Numer CAS: 38078-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 253-771-2
Jednostka: 2920
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
NMR (1H-NMR) ≥94 %