Drukuj
Kwas chlorosiarkowy(VI) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
304490010 304491000 304495000 304490025
ACRO304490010EA 471 PLN
ACRO304490010 ACRO304491000 ACRO304495000 ACRO304490025
Kwas chlorosiarkowy(VI) 97%
Kwas chlorosiarkowy(VI)
Formuła: HClO₃S
Temp. Wrzenia: 151…152 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 1,75 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011523
Numer CAS: 7790-94-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-234-6
Jednostka: 1754
ADR: 8,
Klasyfikacja Merck : 12,02218
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Slightly hazy viscous liquid
Titration ≥96.0 %