Seleninyl dichloride ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 7791-23-3
Molecular Formula: SeOCl2
Formula Weight: 165.87
Physical Form: Liquid
Density: 2.42
Refractive Index: 1.651
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Melting Point: 8.5°
Boiling Point: 176.4°
Solubility: Decomposes in water forming HCl and H2SeO3
Merck Reference: 14,8435
UN No.: 2879
MDL No.: MFCD00016327
Formuła:
Cl₂OSe Temp. Wrzenia: 176,4 °C Gęstość: 2,42 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016327 Numer CAS: 7791-23-3 Numer WE (dawny EINECS): 232-244-0 Jednostka: 2879 ADR: 8,I Klasyfikacja Merck : 14,8435 |