Drukuj
Chlorek sulfurylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dichlorek sulfonylu, Dichlorek sulfurylu
M-Clarity™ quality level = MQ200
157767-1L 157767-25ML
SIAL157767-1LEA 789 PLN
SIAL157767-1L SIAL157767-25ML
Chlorek sulfurylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek sulfurylu
Formuła: Cl₂O₂S
MW: 134.97 g/mol
Temp. Wrzenia: 69.1
Temp. topnienia: –54 °C
Gęstość: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011451
Numer CAS: 7791-25-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-245-6
Jednostka: 1834
ADR: 8 I
Klasyfikacja Merck : 12,09153