Drukuj
Chlorek sulfurylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07997.0250 8.07997.1000
8.07997.0250EA 372 PLN
8.07997.0250 8.07997.1000
Chlorek sulfurylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Chlorek sulfurylu
Formuła: Cl₂O₂S
Temp. Wrzenia: 69,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –54 °C
Gęstość: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011451
Numer CAS: 7791-25-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-245-6
Jednostka: 1834
ADR: 6.1 (8),I
Klasyfikacja Merck : 12,09153