Drukuj
Chlorek sulfurylu 98.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dichlorek sulfonylu, Dichlorek sulfurylu
169450010 169450025 169450250
ACRO169450010EA 326 PLN
ACRO169450010 ACRO169450025 ACRO169450250
Chlorek sulfurylu 98.5%
Chlorek sulfurylu
Formuła: Cl₂O₂S
MW: 134.97 g/mol
Temp. Wrzenia: 69.1 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –54.1 °C
Gęstość: 1.667 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011451
Numer CAS: 7791-25-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-245-6
Jednostka: 1834
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 12,09153
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Titration Argentometric ≥98.0 % (ex Cl)
Free chlorine ≤0.1 %
Sulfur dioxide (SO2) ≤0.5 %