Drukuj

Chlorek tionylu, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo


M-Clarity™ quality level = MQ200

230464-100ML 230464-1L 230464-5ML
SIAL230464-100MLEA 260 PLN
SIAL230464-100ML SIAL230464-1L SIAL230464-5ML
Chlorek tionylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek tionylu
Formuła: Cl₂OS
Temp. Wrzenia: 76 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011449
Numer CAS: 7719-09-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-748-8
Jednostka: 1836
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 12,09485

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR