Drukuj
Chlorek tionylu 99.7%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Thionyl dichloride
382662500 382660010 382660025
382662500.EA 235 PLN
382662500. 382660010. 382660025.
Chlorek tionylu 99.7%
Chlorek tionylu
Formuła: Cl₂OS
Temp. Wrzenia: 76 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –105 °C
Gęstość: 1,64 g/cm³
Numer MDL: MFCD00011449
Numer CAS: 7719-09-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-748-8
Jednostka: 1836
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 12,09485
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.6 % (SOCl2)
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.05 % (SCl2 + S2Cl2)