Drukuj
Chlorek tionylu 99.5+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Thionyl dichloride
169490010 169490250 169491000 169495000 169490025
ACRO169490010EA 314 PLN
ACRO169490010 ACRO169490250 ACRO169491000 ACRO169495000 ACRO169490025
Chlorek tionylu 99.5+%
Chlorek tionylu
Formuła: Cl₂OS
MW: 118.97 g/mol
Temp. Wrzenia: 76
Temp. topnienia: –105 °C
Gęstość: 1.64 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011449
Numer CAS: 7719-09-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-748-8
Jednostka: 1836
ADR: 8 I
Klasyfikacja Merck : 12,09485
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤0.5 % Sulfuryl chloride
HPLC ≥96.0 %