Drukuj
Izocyjanian chlorosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
691399-10KG 691399-1KG
SIAL691399-10KGEA 10420 PLN
SIAL691399-10KG SIAL691399-1KG
Izocyjanian chlorosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Izocyjanian chlorosulfonylu
Formuła: CClNO₃S
Temp. Wrzenia: 107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011608
Numer CAS: 1189-71-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-715-2
Jednostka: 3264
ADR: 8,I