Drukuj
Izocyjanian chlorosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
142662-100G 142662-1KG 142662-25G
SIAL142662-100GEA 832 PLN
SIAL142662-100G SIAL142662-1KG SIAL142662-25G
Izocyjanian chlorosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Izocyjanian chlorosulfonylu
Formuła: CClNO₃S
Temp. Wrzenia: 107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011608
Numer CAS: 1189-71-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-715-2
Jednostka: 3264
ADR: 8,I