Drukuj
Izocyjanian chlorosulfonylu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
162040050 162040500 162042500 162040010
ACRO162040050EA 158 PLN
ACRO162040050 ACRO162040500 ACRO162042500 ACRO162040010
Izocyjanian chlorosulfonylu 98+%
Izocyjanian chlorosulfonylu
Formuła: CClNO₃S
Temp. Wrzenia: 106 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 1,626 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011608
Numer CAS: 1189-71-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-715-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.0 %