Drukuj
Dichlorek disiarki, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
157759-1KG 157759-250G 157759-50G
SIAL157759-1KGEA 346 PLN
SIAL157759-1KG SIAL157759-250G SIAL157759-50G
Dichlorek disiarki, Sigma-Aldrich®
Dichlorek disiarki
Formuła: Cl₂S₂
Temp. Wrzenia: 138 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –76 °C
Gęstość: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 10025-67-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-036-2
Jednostka: 1828
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 12,09143