Drukuj
Bromek tionylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
251259-100G 251259-25G
SIAL251259-100GEA 822 PLN
SIAL251259-100G SIAL251259-25G
Bromek tionylu, Sigma-Aldrich®
Bromek tionylu
Formuła: Br₂OS
Temp. Wrzenia: 47…49 °C (20 mmHg)
Gęstość: 2,672 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00011448
Numer CAS: 507-16-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-064-3
Jednostka: 3264
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 12,09484