Bromek tionylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 507-16-4
Molecular Formula: Br2OS
Formula Weight: 207.88
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.6750
Odour: Acrid
Melting Point: -52°
Boiling Point: 47-49°/20mm
Merck Reference: 14,9347
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011448
Formuła:
Br₂OS Temp. Wrzenia: 47…49 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: –52 °C Gęstość: 2,683 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00011448 Numer CAS: 507-16-4 Numer WE (dawny EINECS): 208-064-3 Jednostka: 3264 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,9347 |