Drukuj
siarczan amonu ≥99.0%, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
A5132-1KG A5132-5KG
A5132-1KGEA 261 PLN
A5132-1KG A5132-5KG
siarczan amonu ≥99.0%, Reagent Grade
siarczan amonu
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: (NH₄)₂SO₄
Temp. topnienia: 350 °C
Gęstość: 1,760 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 13,00559
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 3 ppm
Selenium (Se) Max. 5 ppm